Learn More
Fisherbrand™ Swivel clamp 12.7mm to 19mm dia Fisherbrand
Mit der Universaldrehklemme kann der Rührer auf einen beliebigen Mischungswinkel eingestellt werden, um eine optimale Rührwirkung zu erzielen.
Marke:  Fisherbrand™ 37020-9048
Artikelnummer. 15142997
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt mit präzisionsgefertigter Aluminiumstange für Festigkeit und Haltbarkeit
Verfügt über drei Knöpfe:
  • Knopf eins: Hebt und senkt den Rührer
  • Knopf zwei: Verriegelt den Rührer auf der Stützstange
  • Knopf drei: Steuert die Schwenkeinstellung
Spezifikation
Spezifikation
Rührständer mit Durchmesser von 12 mm bis 19 mm
Clamp
Cast Zinc, Aluminum
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Swivel clamp 12.7mm to 19mm dia Fisherbrand > Passend für Rührersockel mit einem Durchmesser von 1/2 bis 3/4 Zoll (12 mm bis 19 mm).