Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kabelloses Radiosignal-Kühlschrankthermometer
Drahtlose Überwachung von Kühlschränken aus einer Entfernung von bis zu 100 Fuß, mit Min.-/Max.-Speicher und Alarm bei hohen/niedrigen Werten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1.9 cm
Auflösung 0.1°C
Genauigkeit ±1 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Datenaktualisierungen alle 30 Sekunden
  • Temperaturmesswerte von bis zu drei Fernkühlschranksensoren können über ein Funksignal an eine Haupteinheit gesendet werden: Die Frequenz von 433 MHz dringt in Kühlschränke und Wände ein
  • Die versiegelte Flasche aus GRAS (allgemein als sicher anerkannt)-Material ist gegen schnelle Temperaturänderungen beim Öffnen der Kühlschranktür isoliert
  • Min/max-Speicher ermöglicht die Überwachung von Bedingungen über kurze oder lange Zeiträume
  • Der Alarm ertönt, wenn die Temperatur über oder unter die Sollwerte steigt oder fällt; kann in 1°-Schritten eingestellt werden
  • Die Anzeige auf dem Hauptgerät zeigt steigende oder fallende Temperaturtrends an
Spezifikationen
  • Bereich: -30.0° bis +70.0 °C (-22.0° bis +158.0 °F)
  • Auflösung: 0.1°
  • Genauigkeit: ±1.0 °C
  • Funktionen: Wireless, Min/Max-Speicher, Alarm, °F/°C
  • Anzeige: Zweizeiliges LCD-Display, 1 in (2.5 cm) Ziffern
  • Größe, L × W × H: Hauptgerät, 4.5 × 4.25 × 0.75 in (11.4 × 10.8 × 1.9 cm); Remote-Einheit, 3.5 × 2.3 × 0.75 in (8.9 × 5.8 × 1.9 cm)
  • Gewicht: Hauptgerät, 6 oz (170 g); Remote-Einheit, 3 oz (85 g)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
1.9 cm
±1 °C
0,75 in.
0.1°C
Digital-LCD
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Kabelloses Radiosignal-Kühlschrankthermometer