Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE WATERPROOF IN/OUTDOOR CLOCK
Ideal für Waschbereiche und raue Umgebungen
Marke:  Fisherbrand™ 90023-95
Artikelnummer. 15263966
  • 72.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: AA-Batterie, Wandhalterung und Schraube.
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für Waschbereiche und raue Umgebungen. Fisher Scientific™ Traceable™ Wasserfeste Innen-/Außenuhr zeigt die Tageszeit bis zur Sekunde an und zeigt Temperaturen von -20 bis +40°C und -4 bis +104 °F mit ±1.5 °C Genauigkeit an.
  • Aus einer Entfernung von 15 ft. lesbar
  • Versiegeltes, wasserfestes und staubdichtes ABS-stoßfestes Gehäuse mit O-Ring
  • Strahlend blauer, geschwungener Sekundenzeiger mit 0.01 % Quarz-Kristallgenauigkeit und modernen Uhrzeigern
  • Durchmesser der Messuhr: 12.7 cm (5 in.)
Bestellinformation
Gehäusedurchmesser: 7 Zoll (17.8cm); Gewicht: 340 g (12 oz.)
Certifications
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Wasserdichte Innen- und Außenuhr
1 s
-4 bis +104 °F
7 Zoll
12 oz.
AA-Batterie, Wandhalterung und Schraube
Je 1
0,0001
Analog
-20 °C bis 40 °C
17.8 cm
0,34 kg
Ideal für Waschbereiche und raue Umgebungen
ISO 17025, A2LA, NIST
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE WATERPROOF IN/OUTDOOR CLOCK > Wasserdichte Innen- und Außenuhr