Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ wasserdichtes Lebensmittelthermometer mit Halterung, Genauigkeit: ±1.5 °C
Der besondere Halter ermöglicht eine Positionierung des Einstechfühlers in beliebiger Höhe bei Befestigung an Bechern, Zylindern oder Wannen
26.60 CHF - 38.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NIST |
---|---|
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0,14 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittellabore, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelherstellung und Brauereien |
Enthält | Edelstahlfühler, Fühlerhalter, Schlüsselanhänger und Trageband |
Länge (angloamerikanisch) Sonde | 3,5 in. |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11769715
|
Fisherbrand™
93677-37 |
Ultrathermometer für Lebensmittelanwendungen | ±0,4 °C |
38.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11795853
|
Fisherbrand™
93677-34 |
Thermometer für Lebensmittelanwendungen | ±1,5 °C |
26.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Der praktische Halter kann an Bechergläsern, Messzylindern und sonstigen Behältnissen befestigt werden und ermöglicht die Positionierung der Einstechsonde in der gewünschten Höhe. Auf Tastendruck zeigt das wasserfeste Fisher Scientific™ Traceable™ Lebensmittelthermometer die über einen vorgegebenen Zeitraum gemessenen Werte für die tiefste und die höchste Temperatur an.
- Bereich von -50 bis +300 °C (-58 bis +572 °F)
- Auflösung 0.1° von -20 bis +200° (1° andernfalls)
- Genauigkeit von ±1.5 °C oder ±0.4 °C an getesteten Punkten für Ultra™-Modell
- Größe: Stiellänge 3.5 in., Stieldurchmesser ,0.14 in., Gesamtlänge 7.25 in.
Certifications
Inklusive Traceable®-Zertifikat, das die Rückführbarkeit gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) anzeigt. Kalibriert durch ein A2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor.
Spezifikation
NIST | |
Lebensmittellabore, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelherstellung und Brauereien | |
3,5 in. | |
8.8 cm | |
0,1 °C | |
28.4 g | |
572 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Yes | |
8 cm |
0,14 in. | |
Edelstahlfühler, Fühlerhalter, Schlüsselanhänger und Trageband | |
18.4 cm | |
ABS-Kunststoff | |
1 oz. | |
7,25 in. | |
300 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis 300°C | |
Digital-LCD |