Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr, wasserfest
Optimal für Nasslabore, Waschplätze, Anlagen und den Einsatz im Außenbereich
Marke:  Fisherbrand™ 93678-61
Artikelnummer. 11729805
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Trageband, Magnet, Velcro™ (zur Befestigung an Flächen) sowie Silberoxid-Batterie mit zwei Jahren Betriebsdauer
Beschreibung
Beschreibung
Diese wasserfeste Fisher Scientific™ Traceable™ Zeitschaltuhr eignet sich ideal für Nasslabore, Waschplätze, Gewächshäuser und die Verwendung im Außenbereich.
  • Zeitanzeige von 99 Minuten, 59 Sekunden bis Null in Ein-Sekunden-Schritten
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • Spitzwassergeschützt
  • Nach Ablauf der Zeit blinkt eine leuchtend rote LED-Leuchte als optisches Alarmzeichen auf
  • Der akustische Alarm ertönt eine Minute lang oder bis er abgestellt wird
  • Die Zeit kann beliebig oft angehalten werden
Bestellinformation
Abmessungen: 0.5 in Tiefe x 3 in. Außendurchmesser (1.3 x 7.6 cm), Gewicht: 1.50 oz. (42.5 g)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Wasserfester Timer
1 s
Silberoxid
7.62 cm
42,52 g
NIST
0,01 %
LED
3 in.
1,5 oz.
Lanyard, Magnet, Velcro™ (zum Anheften an Oberflächen), Batterien
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr, wasserfest > Accuracy: 0.01%; 3 in. dia.; Depth: 0.50 in.