Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Wanduhr mit 12 Zoll Durchmesser des Zifferblatts
Robuste Wanduhr für das Labor mit schleichender Sekunde.
Marke:  Fisherbrand™ 90024-70
Artikelnummer. 11719815
  • 39.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, Schraube für die Wandbefestigung und eine Batterie Typ AA.
Beschreibung
Beschreibung
Robuste Wanduhr für das Labor mit schleichender Sekunde
  • Quarzgesteuerte Uhr mit Sekundenanzeige in einer Genauigkeit von 0.01 %
  • Zifferblatt mit einem Durchmesser von 12 in. (25 cm)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Analoge Uhr
Analog
30.5 cm
Robuste Wanduhr für das Labor mit schleichender Sekunde
ISO 17025, A2LA, NIST
0.01 %
12 in.
Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, Schraube für die Wandbefestigung und eine Batterie Typ AA
Jeweils
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Wanduhr mit 12 Zoll Durchmesser des Zifferblatts > Wanduhr mit 10 in. Durchm. Gesicht