Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ TACHOMETER TOUCH
Einfache Kontaktbedienung mit genauen Messwerten.
Marke:  Fisherbrand™ 93676-06
Artikelnummer. 11734276
  • 131.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 9 V-Batterie
Beschreibung
Beschreibung
Einfache Kontaktbedienung mit genauen Messwerten.
Berühren Sie jede rotierende Oberfläche mit der konvexen Spitze des Konus, der konkaven Spitze des Trichter oder dem Geschwindigkeitsrad, um Ergebnisse in zwei Sekunden zu erzielen.
  • Zur Messung von Zentrifugen, Pumpen, Rollen, Wellen, Getrieben, Motoren und beweglichen Oberflächen
  • Zeigt die Drehzahl von 10.000 bis 99,999 mit 0.001, 0.01, 0.1 oder 1 Auflösung an
  • Berichtergebnisse in 3.000030,000 Fuß/min,1.000 bis 10,000 Yard/min,1.000 bis 9999.9 Meter/min mit einer Auflösung von 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 (abhängig von den angezeigten Umdrehungen)
  • Die HOLD-Taste friert den Ablesewert ein
  • Präzisionsquarzkristall gewährleistet stabile, reproduzierbare Ergebnisse
  • 0.50 Zoll (1.2 cm) hohe LCD-Anzeige kann von 10 Fuß aus gelesen werden
  • Niedriger Batteriestand wird angezeigt
  • Stoßfestes Gehäuse aus ABS
Bestellinformation
  • Abmessungen: 12 x 4 x 3 cm (4.75 x 1.75 x 1.25 in.)
  • Gewicht: 113 g (4 oz.)
Certifications
Mit Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer, das die Rückführbarkeit nach NIST™-Normen belegt.
Spezifikation
Spezifikation
Drehzahlmesser
9 V-Batterie
113 g
10,000 bis 99.999
Messen von Zentrifugen, Pumpen, Rollen, Wellen, Getrieben, Motoren und beweglichen Oberflächen
Mit Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer, das die RÃ1⁄4ckfÃ1⁄4hrbarkeit nach +Standards gemäß NIST™-Normen belegt.
4 oz.
LCD
0,001, 0,01, 0,1 oder 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ TACHOMETER TOUCH > Berührungstachometer; für Berührungsmessungen