Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit Uhrzeit/Datum, Max-/Min-Speicher, Flaschenfühler
Ein Auftreten von Minimal-/Maximaltemperatur wird mit genauer Uhrzeit und Datum angezeigt
44.55 CHF - 54.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Überwachung von Lösungen und Kühlschränken |
Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
Höhe (metrisch) | 2.5 cm |
Enthält | Klappbarer Tischständer, Aussparung zur Wandbefestigung, Velcro™ Klettband für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten, Alkalibatterie Typ AAA, robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Sonde | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Sonde | Sondentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11775843
|
Fisherbrand™
90011-36 |
1,5 in. | Tauchfühler |
44.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11755853
|
Fisherbrand™
93676-11 |
2,5 in. | Flaschenfühler |
54.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Gerät zeigt das Datum und die genaue Uhrzeit des Auftretens von Tiefst- und Höchsttemperatur an. Diese Fisher Scientific™ Traceable™ Thermometer mit Uhrzeit/Datum und Min-/Max-Speicher eignen sich perfekt für Langzeitaufzeichnungen und sind ideal für die Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und im Raum und für sonstige Überwachungsaufgaben geeignet.
- Anzeige von aktueller, minimaler und maximaler Temperatur
- Display zeigt Min./Max. der Umgebung oder Sondentemperatur, Tageszeit und Monat/Tag
- Eintauchbare Sonde; Drahtaufhängung für ein einfaches Anbringen der Probe
- Edelstahlsensor und 1.8 m (6 ft.) langes Kabel für einen akkuraten Einsatz selbst unter Wasser
- Sensordurchmesser: 0.18 in.; Länge: 1.5 in.
- Auflösung beträgt 0.5 °; Genauigkeit, ±1.5 °C
- Abmessungen: 8.9 × 8.9 × 2.5 cm (3.5 × 3.5 × 1 in.) (L x B x H)
- 15 077-976 mit spezieller Flaschensonde insbesondere für Kühlschrank-/Tiefkühlgerätanwendungen
Bestellinformation
Die Ersatzbatterie hat die Bestell- Nr. 02-440-3A
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1 in. | |
Klappbarer Tischständer, Aussparung zur Wandbefestigung, Velcro™ Klettband für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten, Alkalibatterie Typ AAA, robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff | |
8.9 cm | |
ABS-Kunststoff | |
3,5 oz. | |
3,5 in. | |
3,5 in. | |
80 °C | |
-40 °C | |
-40 bis 80 °C | |
±1,5 °C | |
8,9 cm |
Zur Überwachung von Lösungen und Kühlschränken | |
2.5 cm | |
72 Zoll | |
182.8 cm | |
0.5 °C | |
90 g | |
Digital Thermometer | |
176 °F | |
-40 °F | |
-40 ° bis +176 °F | |
Yes | |
Digital |