Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ TACHOMETER LASER
Einfaches berührungsfreies Fokussieren und Auslösen von Hand. Hochpräzise Quarzkristalle gewährleisten stabile und wiederholbare Ergebnisse. Zum Vermessen von Zentrifugen, Pumpen, Zahnrädern, Schäften, Getrieben, Motoren und beweglichen Oberflächen.
Marke:  Fisherbrand™ 90011-91
Artikelnummer. 11744276
  • 140.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 9 V-Batterie
Beschreibung
Beschreibung
Berührungslos, handgeführt und für eine schnelle Eingabe. Der Präzisionsquarzkristall gewährleistet stabile, reproduzierbare Ergebnisse. Für die Messung von Zentrifugen, Pumpen, Rollen, Wellen, Getrieben, Motoren und beweglichen Oberflächen entwickelt.
  • Die fünfstellige Auflösung beträgt 0,001, 0,01, 0,1 oder 1, je nachdem, wie viele Umdrehungen angezeigt werden
  • Die HOLD-Taste fixiert die Ergebnisse
  • Die Genauigkeit beträgt 0,04 % ± 2 Stellen
  • LCD-Zahlen mit einer Höhe von 0,50 in. (1,2 cm) können aus einer Entfernung von 10 ft. gelesen werden
  • Schwache Batterie wird auf dem Display angezeigt
  • Stoßfestes ABS-Gehäuse
  • Abmessungen: 4,75 x 1,75 x 1,25 in. (12 x 4 x 3 cm)
  • Gewicht: 4 oz. (113 g)
Für die Anwendung
  • Optische berührungslose Messungen werden durchgeführt, indem ein Stück reflektierendes selbstklebendes Klebeband (30 in. [76 cm] Klebeband im Lieferumfang enthalten) auf das rotierende Objekt geklebt wird
  • Rotes LED-Licht findet das Klebeband und zählt die Umdrehungen
  • Es liefert in zwei Sekunden Ergebnisse von 10 bis 99.999 U/min
Bestellinformation
Abmessungen: 4,75 x 1,75 x 1,25 in. (12 x 4 x 3 cm). Gewicht: 4 oz. (113 g)
Certifications
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt, um die Rückverfolgbarkeit nach Normen des NIST™ zu bestätigen.
Spezifikation
Spezifikation
Geschwindigkeitsmesser mit rotem LED-Zeiger
Die Traceable Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt, das die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™-Normen bestätigt.
4 oz.
LCD
0,001, 0,01, 0,1 oder 1
0,04 % ± 2 Dezimalstellen
9 V-Batterie
113 g
10 bis 99.999 U/min
Messen von Zentrifugen, Pumpen, Rollern, Wellen, Getrieben, Motoren und bewegten Oberflächen.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ TACHOMETER LASER > Tachometer mit rotem LED-Zeiger