Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Stoppuhr/Wiederholungstimer
Ideal für Analysen, die in regelmäßigen Abständen notiert werden müssen.
Marke: Fisherbrand™ 90023-98
Includes: Stoppuhr/Wiederholungstimer, Trageschlaufe
Beschreibung
Ideal für Analysen, die in regelmäßigen Abständen notiert werden müssen. Fisher Scientific™ Traceable™ Stoppuhr mit Wiederholfunktion bietet Stoppuhrfunktionen für Einzelaktionen, Ein-/Auszeiten, kumulative Splits, Intervallsplit, acht Speicher und kontinuierliches Timing.
Countdown-Zeit von 10 Stunden bis 1/10 einer Sekunde einstellen. Wenn der Wert Null erreicht ist, wird der Countdown aus der programmierten Zeit ausgelöst und wiederholt. Der Wiederholungszyklus wird automatisch fortgesetzt, bis er gestoppt wird. Das Zählfeld zeigt an, wie oft der Zyklus wiederholt wurde. Auf dem LCD-Bildschirm wird kontinuierlich die verbleibende Zeit bis Null angezeigt.
- Universelle Stoppuhr mit Wiederholfunktionen für Countdown-Alarm
- Stoßfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Der Zeitbereich beträgt 10 Stunden bis 1 /10 einer Sekunde
- Auflösung: 0.01 Sekunde
- Genauigkeit: 0.001%
- Größe: 6 x 6 x 1.3 cm (2.375 x 2.375 x 0.5 Zoll)
- Gewicht: 1.75 oz.
Bestellinformation
Auswechselbare Batterie: Kat.- Nr. 02-440-1A
Certifications
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Digitale Stoppuhr/Timer | |
Akustisch | |
0,01 Sekunden | |
2.375 x 2.375 x .5 Zoll | |
0,049 kg | |
Die Analyse muss in routinemäßigen Intervallen durchgeführt werden |
10 h | |
1e-05 | |
LCD | |
1,75 oz. | |
Stoppuhr/Wiederholungstimer, Trageband, Silberoxidbatterie mit zwei Jahren Betriebsdauer | |
ISO 17025, A2LA, NIST |