Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kühl-/Gefrierschrank Plus Thermometer, Bereich: -50° bis +70 °C (-58° bis +158 °F)
Der enthaltene temperaturgepufferte Sensor ermöglicht eine genaue Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren.
Marke: Fisherbrand™ 90009-22
66.19 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Fisher Scientific™ Traceable™ Plus Kühl-/Gefrierschrankthermometer ist mit einem in einem Fläschchen temperaturgepufferten Fühler ausgestattet und ermöglicht eine genaue Überwachung der Temperatur in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken.
Mit 5 ml-Rundflasche. Impfstoffflasche imitiert die Impfstofftemperatur und passt in das Impfstofftablett.
- Sonde ist in einer Glykollösung versiegelt
- Die Flasche isoliert den Fühler vor schnellen Temperaturwechseln, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird
- Überwacht hohe/niedrige Messwerte über Nacht, am Wochenende oder während jedweden Zeitraums - ein bedeutender Vorteil gegenüber nur ablesbaren Thermometern
- Temperaturbereich liegt zwischen -50 und +70 °C und -58 und 158 °F mit einer Auflösung von 0.1 Grad und einer Genauigkeit von +/- 0.5C
- Minimum-/Maximumspeicher
- Hoch und niedrig einstellbare Alarme
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
8.3 x 6.35 x 1.5 cm | |
0,6 in. | |
Magnetband und Velcro™ Klettband, Rückführbarkeitszertifikat und Batterie Typ AAA | |
1,25 in. | |
30.4 cm | |
ABS-Kunststoff | |
4 oz. | |
2,5 in. | |
3,25 in. | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +70°C | |
Überwachung der Temperatur im Tiefkühlgerät | |
Digital |
0.18 Zoll | |
Zur Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren | |
1.5 cm | |
120 in. | |
8.3 cm | |
3.17 cm | |
0,1 °C | |
110 g | |
Digital Thermometer | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58 bis +158 °F | |
Yes | |
±0,5 °C (±0,9 °F) (zwischen 0 und 50 °C) | |
6,35 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13