Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ PURE H2O TESTER
Einweg-Einheit für Labore, die eine regelmäßige Überprüfung der Wasserreinheit vornehmen müssen
Marke:  Fisherbrand™ 4168
Artikelnummer. 11794216
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Sonde mit 40 Zoll-Kabel; eine Traceable-Bescheinigung zur Kennzeichnung der Rückführbarkeit des Messmittels auf NIST aus einem ISO17025-Kalibrierlabor; Tragetasche; Anweisungen und 9 V-Batterie.
Beschreibung
Beschreibung
Präzise Messwerte in kürzester Zeit. Zum Testen von Wasser aus Destillationsanlagen, Demineralisierern, Deionisierern und Umkehrosmosesystemen.
  • Fehlervermeidung durch einfache Bedienung
  • Die Messwerte des internen Festkörperthermometers beziehen sich automatisch auf den internationalen Standard von 25 °C (77 °F)
  • Die Genauigkeit beträgt ±0.4 % des vollen Endwerts
  • Bereich liegt bei 0.1 bis 20,000 Micromhos (von Rein- bis Rohwasser)
  • Gebrauchsfertig geliefert
Compliance
Erfüllt alle Laborzertifizierungsanforderungen für die Reinwasseranalyse für CAP, ASTM™, NCCLS, USP und ACS.
Spezifikation
Spezifikation
CAP, ASTM, NCCLS, USP und ACS
Entmineralisierer, Deionisierer, Umkehrosmosegeräte
0.1 bis 20000 μS
Einweg-Einheit für Labore, die eine regelmäßige Überprüfung der Wasserreinheit vornehmen müssen
Sonde mit 40 Zoll-Kabel; Traceable™-Bescheinigung zur Kennzeichnung der Rückführbarkeit des Messmittels auf NIST aus einem ISO 17025-Kalibrierlabor; Tragetasche; Anweisungen und 9 V-Batterie.
Traceable™ Pure H2O-Tester
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ PURE H2O TESTER > Reinwassertester