Learn More
Fisherbrand™ PLATINUM RSD BULLET PROBE
Zubehör für die Verwendung mit Traceable Platinum Ultra-Accurate Digitales Thermometer.
Marke:  Fisherbrand™ 93679-76
Artikelnummer. 15264016
  • 336.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zubehör für die Verwendung mit Traceable Platinum Ultra-Accurate Digitales Thermometer.
  • Zubehör für die Verwendung mit Traceable Platinum Ultra-Accurate Digitales Thermometer
  • Hohe Genauigkeit: 0.05 Prozent zwischen -80 und +290 Grad Celsius
  • Wasserdicht
  • 4-Leiter Platin/Edelstahl
  • 0.15 Zoll Durchm. x 6 Zoll lang (.0381 x 15.24 mm)
Spezifikation
Spezifikation
0.15 in.
10 ft.
2,74 m (Kabel), 152,4 mm (Sonde)
15,24 mm
Platin RTD Edelstahl-Kugelsonde
554 °F
-148 °F
-148 bis +392 °F
Traceable Platinum ultrapräzises digitales Thermometer
0,381 mm
6 in.
2,74 m
Platin, Edelstahl
Bullet Probe
200 °C
-100 °C
-100°bis +200 °C
0,05 % zwischen -80 und +290 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PLATINUM RSD BULLET PROBE > Ersatz-Kapselsonde
Zur Leistungsverbesserung sollten die Sonden als System mit dem Messgerät kalibriert werden.