Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Platin-Thermometer für Tiefkühlschränke, Bereich: -99.9 °C bis +199.9 °C
Zur genauen Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren.
Marke: Fisherbrand™ 90029-88
81.02 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Einstellbarer Messfühlerhalter, Velcro™ Klettbänder, Magnetbänder, Fühler, robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, 9 V-Alkalibatterie
Beschreibung
- Ultradünnes Mikrokabel, das auch bei geschlossenen Türen von Tiefkühlgeräten eingesetzt werden kann, ohne die Kühleigenschaften zu beeinträchtigen
- Schnelles Ansprechverhalten, der 100.0 Ohm-Platinsensor ist zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten, Luft/Gas und gefrorenen Materialien geeignet
Technische Daten:
- Temperaturbereich: -99.9 bis +199.9 °C
- Genauigkeit: ±2 °C
- Auflösung: 0.1°
- Thermometergröße: 2.75 × 4.25 × 0.75 in. (6.9 × 10.8 × 1.9 cm)
- Gewicht: 4.25 oz. (0.12 kg)
- Länge der Sonde: 3 in. (7.6 cm), Durchm. 0.16 in. (41 mm)
- Gesamtlänge des Stiels: 5 in. (12.7 cm)
- Kabellänge: 9.66 ft. (2.9 m)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm) | |
0,75 in. | |
Einstellbarer Messfühlerhalter, Velcro™ Klettbänder, Magnetbänder, Fühler, robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, 9 V-Alkalibatterie | |
5 Zoll | |
294.43 cm | |
ABS-Kunststoff | |
4,25 oz. | |
2,75 in. | |
4,25 in. | |
-100 °C | |
Yes | |
Digital |
0,16 in. | |
Zur Überwachung der Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren | |
1,9 cm | |
115,9 in. | |
10,8 cm | |
12,7 cm | |
0,1 °C | |
120 g | |
Digital Thermometer | |
200 °C | |
- 99.9 ° bis + 199.9 °C | |
±2 °C | |
7 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Platin-Thermometer für Tiefkühlschränke, Bereich: -99.9 °C bis +199.9 °C > Traceable Platin-Thermometer für Tiefkühlgeräte, Bereich: -99,9 bis +199,9 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur