Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE MOISTURE METER DISPLAYS MATERIAL, wood,
Zeigt den Feuchtigkeitsgehalt in Sekunden an
Marke:  Fisherbrand™ 4310
Artikelnummer. 15610684
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Sonde, zehn Ersatzstifte, 9 V-Alkalibatterie.
Beschreibung
Beschreibung
Zeigt den Feuchtigkeitsgehalt in Sekunden an. Der Fisher Scientific™ Traceable™ Feuchtemeter-Speicher enthält neun Materialgruppen wie Faserplatten und Baumaterialien sowie Kalibrierungen für 150 Holzarten. Der Benutzer legt Referenzfeuchtigkeitswerte für andere Produkte fest.
  • Feuchtigkeitsgehalt: 9.0 bis 30.0 %
  • Auflösung: 0.1 %
  • Genauigkeit: ±(4 % des Messwerts plus 5 Ziffern)
  • Automatischer und manueller Temperaturausgleich
  • Das Messgerät meldet nach der Programmierung direkt in Prozent die Feuchtigkeit
  • 1.75 Zoll H (34.9 mm) Ziffern für einfaches Ablesen
  • Der Speicher zeigt die höchsten, niedrigsten und durchschnittlichen Messwerte an
  • Die Datenhaltetaste zeigt die erfassten Messwerte für die Aufzeichnung auf dem Computer oder Datenlogger an
  • IBM™ -kompatibler serieller RS-232-C-Anschluss für die Datenausgabe
Bestellinformation
Abmessungen: L 3 x B 1.25 x H 7 in. (17.8 x 7.6 x 3.2 cm). Informationen können in eine vorhandene Datenbank importiert und mit dem zusätzlichen Datenerfassungssystem (06-662-72 separat erhältlich) erfasst, auf dem Monitor angezeigt und gespeichert werden.
Compliance
Eine ISO17025-Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird zur Verfügung gestellt, um die Rückführbarkeit auf die von NIST bereitgestellten Standards anzuzeigen.
Spezifikation
Spezifikation
±(4 % des Messwerts plus 5 Ziffern)
IBM™ -kompatibler serieller RS-232-C-Anschluss für die Datenausgabe
Sonde, zehn Ersatzstifte, 9 V-Alkalibatterie.
0.1%
Feuchtigkeitsmessgerät
Eine ISO17025-Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird zur Verfügung gestellt, um die Rückführbarkeit auf die von NIST bereitgestellten Standards anzuzeigen.
3,2 cm
17,8 cm
7,6 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE MOISTURE METER DISPLAYS MATERIAL, wood, > Feuchtigkeitsmessgerät