Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Traceable™ Logger-Trac™ Temperaturdatenlogger
Zubehör für Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur-Datenlogger
43.80 CHF - 83.35 CHF
Spezifikation
Typ Wasserfeste Papierhülsen
Material Papier
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperatur-Datenerfassungssystem
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15308764
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
61011-66
Wasserfeste Papierhülsen Schutz des Sondensensors
43.80 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15338764
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
61011-25
Wasserfeste Papierhülsen Übertragung von in Datenerfassungssystemen aufgezeichneten Informationen an einen Computer
83.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zubehör für Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur-Datenlogger
15-081-145
  • Wasserfeste Papierhülsen
  • Zum Schutz des Temperatursondensensors
  • Transparent
15-081-148
  • USB-Standard A auf Mini B, IC-9P oder USB zu seriellem Wandler
  • USB-Version 2.0, ELV- und RoHS-konform
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Mehrere Ladestationen ermöglichen die Batch-Programmierung von bis zu 8 Einheiten
Spezifikation
Spezifikation
Wasserfeste Papierhülsen
Papier
Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperatur-Datenerfassungssystem
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Traceable™ Logger-Trac™ Temperaturdatenlogger