Learn More
Fisherbrand™ USB Cable for Logger-Trac RH/Temp and LN2
Dient zum Übertragen von in Datenloggern aufgezeichneten Informationen an einen Computer
Marke:  Fisherbrand™ 61011-11
Artikelnummer. 15358764
  • 29.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Traceable™ Logger-Trac™ Temp. Das Kabel des RH- und LN2-Datenschreibers wird für die Übertragung der im Datenschreiber aufgezeichneten Informationen auf den Computer verwendet.
  • Kabel mit USB-A-Stecker auf USB-B-Mini-Stecker
  • USB-Version 2.0, ELV- und RoHS-konform
  • Kabellänge: 1.5 m
Spezifikation
Spezifikation
Kabel
Übertragung von in Datenerfassungssystemen aufgezeichneten Informationen an einen Computer
5 ft.
RoHS-konform
Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperatur/RH und LN2 Datenlogger
1.5 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ USB Cable for Logger-Trac RH/Temp and LN2 > USB-Kabel für Datenlogger