Learn More
Fisherbrand™ Logger-Trac LN2 Datalogger
Externer Sensor für Umgebungen von -200 °C im Labor oder beim Transport
Marke:  Fisherbrand™ 6560
Artikelnummer. 15328764
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Zur Garantie der Genauigkeit wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO/IEC 17025 (1750.01) zertifiziertes Kalibrierlabor eine Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST-Normen.
Requires :
15-081-149: USB-Kabel für Logger-Trac-LN2 und RH/Temperatur
15-081-150: MaxiThermal Software
Beschreibung
Beschreibung
Der Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ LN2-Temperatur-Datenlogger ist ideal für die Überwachung von Kryomaterial während des Transports sowie für Reagenzien, klinische Proben, eingefrorene Proben, Pharmazeutika und Lebensmittelprodukte an jedem Ort. Der externe Sensor ist für Umgebungen von -200 °C im Labor oder unterwegs konzipiert.
  • Zeigt die kumulative Alarmdauer entsprechend der vom Anwender ausgewählten MIN/MAX-Werte für die Temperatur
  • Ist mit MaxiThermal-Software für die vollständige Datenanalyse abgestimmt
  • Wiederverwendbar/umprogrammierbar
  • Externer Edelstahlfühler in einer Größe von 4,35 in. L x 0,14 in. Durchmesser mit PTFE-Kabel
  • Speicherkapazität: 64.000 Messwerte
  • Genauigkeit der internen Uhr: 2 Minuten pro Monat
  • Temperatursensor: Verkabelter Chip in Glasthermistor
  • Batterie: CR2450 3 V-Lithium-Knopfzelle
  • Betriebsdauer der Batterie: ein Jahr bei Dauerbetrieb, Haltbarkeit 3 Jahre
  • IP66-Bewertung
  • Größe: 3,5 x 2,0 x 1,1 in.
  • Gewicht: 72,8 g (2,6 oz)
  • Alarmeinstellpunkte (individuell für interne und externe Sensoren)
  • Aufnahmeintervall
  • Startverzögerung
  • Gerätebeschreibung
  • Zeitzone
  • Temperatureinheit der Messung
  • Stopptaste aktivierbar
Certifications
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Logger-Trac LN2 Datalogger > Traceable Logger-Trac LN2 Temperature Datalogger
Zur Aktivierung dieser Datenlogger wird die MaxiThermal™ Software benötigt