Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kangaroo™ Thermometer, Bereich: -50 °C bis +300 °C
In der Kängurutasche lässt sich das Messfühlerkabel aufbewahren. Das Fisher Scientific Traceable Kangaroo Thermometer ist ein tragbares Thermometer mit einer Edelstahlsonde für Säuren, Basen und Lösungsmittel.
Marke: Fisherbrand™ 90012-46
42.60 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 105 cm (42 in.) langes Fühlerkabel, das in einem Fach auf der Rückseite aufgewickelt werden kann, integrierter Ständer, durch den beim Aufstellen nur 11.4 cm2 (4.5 sq. in.) Platz benötigt werden, Silberoxidbatterie für ein Jahr Dauerbetrieb
Beschreibung
- Intuitive Bedienung verringert Bedienfehler „ohne jemals die Anleitung gelesen zu haben“
- Automatische Erfassung und Wiederaufruf von Tiefst- und Höchsttemperaturmesswerten über jedweden Zeitraum
- Alarm bei hohen/niedrigen Temperaturen ist in 1 °-Schritten programmierbar
- Alarm ertönt minütlich, bis die Temperatur sich wieder innerhalb der Grenzwerte befindet
- Haltefunktion hält zum Aufzeichnen von Messwerten das Display an
- 19 mm große Ziffern (0.75 in.) sind aus einer Entfernung von 9.6 m (20 ft) ablesbar
- Bereich: -50 bis +300 °C/-58 bis +572 °F
- Genauigkeit: ±1 °C zwischen -30 und +250 ° C (-22 bis 482 °F) (ansonsten ±2 °C)
- Auflösung: 0.1 ° zwischen -19.9 und +199.9 ° (ansonsten 1 °)
- Abmessungen: 2.5 × 4.75 × 0.5 in.) 63 × 119 × 13 mm
- Gewicht: 2.75 oz. (0.08 kg)
- Sondenabmessung: Durchmesser von 4 × 188 mm (0.14× 7.5 in.)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
12 x 6.3 x 1.3 cm | |
1.3 cm | |
7,5 in. | |
18 cm | |
0,1 °C | |
77.9 g | |
Digital Thermometer | |
572 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Yes | |
Digital |
0,14 in. | |
0,5 in. | |
105 cm (42 in.) langes Fühlerkabel, das in einem Fach auf der Rückseite aufgewickelt werden kann, integrierter Ständer, dank dem beim Aufstellen nur 11.4 cm (4.5 sq. in.) Platz benötigt werden, Silberoxidbatterie für ein Jahr Dauerbetrieb | |
12 cm | |
Plastic | |
2,75 oz. | |
2,5 in. | |
4,75 in. | |
300 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis 300°C | |
±1 °C | |
6,3 cm |