Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Infrarotthermometer mit Armband
Nichtinvasive, berührungslose Messung
82.70 CHF
Spezifikation
Emissivität 0.5 bis 1 in Schritten von 0.01
Gewicht (angloamerikanisch) 2.25 oz.
Gewicht (metrisch) 0.063 kg
Produkttyp Infrared Thermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 482 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11719785
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93677-68
Armband, Batterie
82.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nicht-invasive, berührungslose Messung. Diese Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarotthermometer mit Handschlaufe eignen sich hervorragend für Nahrungszubereitung, Biowissenschaften, Pharmazie, Petrolindustrie, Reinräume, Elektronik und Außendienst.
  • Einfach zu bedienen: Einschalten, auf Probe zeigen und in weniger als einer Sekunde ablesen
  • Messwerte in Fahrenheit und Celsius von jeder Oberfläche – Feststoffe, Halbfeststoffe und Flüssigkeiten
  • Hold-Befehl friert die Anzeige beim aktuellen Messwert ein
  • Emissionsgrad von 0.05 bis 1.00 in Schritten von .01 deckt 90 % aller Anwendungen ab
  • Minimum- und Maximum-Funktion erlaubt jederzeit die Anzeige der höchsten und niedrigsten Messwerte
  • Der Laserstrahlpointer ermöglicht eine perfekte Ausrichtung der Probenziele
  • Anzeige zeigt eine schwache Batterie an
Spezifikationen
  • Auflösung: 0.1°
  • Genauigkeit: ±1°C + 2 %
  • Bildfeld von 6:1
  • Abmessungen: 10.2 × 5 × 1.9 cm (4 × 2 × 0.75 in.)
  • Gewicht: 2.25 oz.
  • Temperaturbereich von -55 bis 250 °C und -67 bis 482 °F
Certifications
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 1 in Schritten von 0.01
0.063 kg
482 °F
−67 °F
-67 bis 482 °F
Yes
Digital
2.25 oz.
Infrared Thermometer
250 °C
− 55 °C
-55 °C bis +250 °C
CR2032 Lithium
5 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Infrarotthermometer mit Armband