Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Feuchtigkeits-/Temperaturstift mit Speicher
Optimal zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit in Laboren und Anlagen
Marke:  Fisherbrand™ 90028-68
Artikelnummer. 11749835
  • 70.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1.5 V-Batterie zur kontinuierlichen Überwachung im Dauerbetrieb mit einer Betriebsdauer von einem halben Jahr
Beschreibung
Beschreibung
Optimal zur Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit in Laboren und Anlagen geeignet. Der Fisher Scientific™ Traceable™ Feuchtigkeits-/Temperaturschreiber zeigt kontinuierlich und gleichzeitig die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur (in Grad Celsius und Fahrenheit) mit abrufbarem Dual-Speicher an. Einfaches Tragen dank des praktischen Taschenclips.
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 25 bis 98 % mit einer Auflösung von 1 %, Genauigkeit von ±3.5 % (Mittelbereich) bis ±5.5 % (Außerhalb Mittelbereich)
  • Temperaturbereich: 0.0 bis 50.0 °C (32.0 bis 122.0 °F) mit einer Auflösung von 0.1 ° und einer Genauigkeit von ±1 °C (±1.8 °F)
  • Der Speicher zeigt die höchsten und niedrigsten Werte an, die über Nacht oder während eines beliebigen Zeitraums erreicht wurden
  • Die 0.75 in. hohe Anzeige ist auf einen Blick ablesbar, zeigt Änderungen in weniger als 30 Sekunden an und wird jede Sekunde aktualisiert
  • Aus stabilem, chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff
Bestellinformation
Abmessungen: L x B x H 0.5 x 6.62 x 1.25 in. (1.2 x 17 x 3.2 cm). Nettogewicht: 1.75 oz. (50 g)
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein ISO™ 17025-Kalibrierlabor, das von A2LA™ akkreditiert ist.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Feuchtigkeits-/Temperaturstift mit Speicher > Stift mit Speicher