Learn More
Includes: Doppel-Thermistor-Fühler, 40 in. (101,6 cm) langes Kabel und sechs Batterien Typ AAA
Beschreibung
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Hitzedraht-Anemometer/Thermometer sind ideal für Reinräume und Umwelttests. Ein Miniatur-Glasperlen-Thermistor bietet größere Genauigkeit bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten. Beseitigt Reibungsfehler, wie sie in üblichen Anemometern durch rotierende Flügelräder verursacht werden.
- Die Genauigkeit beträgt ± 1 % über die Vollskala plus 1 Stelle
- Zeigt die Temperatur entsprechend der Wahl des Anwenders in °C oder °F; Temperaturbereich von 0 ° bis 50 °C (32 ° bis 122 °F) mit einer Auflösung von 0,1 °C oder °F und einer Genauigkeit von ± 0,8°C (1,5 °F)
- Ein serieller RS-232-Ausgang ermöglicht das Anschließen des Messgeräts an jeden IBM™-kompatiblen Computer oder Datenlogger
- Die Information kann in jede bestehende Datenbank importiert werden und mit dem zusätzlichen Datenerfassungssystem erfasst, auf dem Monitor angezeigt und gespeichert werden†
- Die Speicherfunktion ruft die höchsten und niedrigsten Messwerte ab und die HOLD-Taste fixiert die Anzeige für späteres Ablesen
- Misst die Luftgeschwindigkeit in fünf Bereichen: 0,2 bis 20 mps mit einer Auflösung von 0,1 mps
- 0,7 bis 72 kph mit einer Auflösung von 0,1 kph
- 40 bis 3940 fpm mit einer Auflösung von 1 fpm
- 0,5 bis 44,7 mph mit einer Auflösung von 0,1 mph
- 0,4 bis 38,8 Knoten mit einer Auflösung von 0,1 Knoten
†Dieses Gerät ist mit einem Probenprogramm ausgestattet, das es Ihnen ermöglicht, 100 Messwerte zu speichern; das vollständige DES-3™ Datenerfassungssystem oder das DES-4™ Datenloggersystem werden zum Transfer dieser Messwerte auf eine Computerdatei benötigt
Bestellinformation
Abmessung des Geräts: 7 L x 3 B x 1,5 in. H (17,8 x 7,6 x 3,2 cm); Gewicht: 9,50 oz. (269 g). Das verfügbare Zubehör umfasst das DES-4 Datenloggersystem (06-662-72) und das DES-3 Datenerfassungssystem (11-661-22).
Certifications
Traceable™ Zertifikat mit individueller Seriennummer durch A2LA-akkreditiertes und ISO17025 zertifiziertes Kalibrierlabor beiliegend, das die Rückverfolgbarkeit nach Normen des National Institute of Standards and Technology bestätigt.
Spezifikation
Hitzedraht-Anemometer/Thermometer | |
Plastic | |
Genauigkeit wird mit einem Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer bestätigt, das durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt wurde. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST™-Normen. | |
1,25 in. | |
7 in. | |
7.6 cm | |
0 °C bis 50 °C | |
269 g |
± 1 % | |
Air | |
17.8 x 7.6 x 3.2 cm (7 x 3 x 1.25 in.) | |
3.2 cm | |
17.8 cm | |
32 bis 122° F | |
9,5 oz. | |
3 in. |