Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hochpräzises Thermometer
Genaue Anzeige der erforderlichen Messwerte für entscheidende Anforderungen, Qualitätssicherung und Routinemessungen
126.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,12 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 3.05 mm
Abmessungen (L x B x H) 9 x 2.75 x 4.25 Zoll (22.86 x 6.98 x 10.79 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln, Abwässern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11731445
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93676-51
Edelstahlsonde, Rückführbarkeitszertifikat und zwei AA-Batterien
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Gerät liefert Ihnen die zusätzlichen Messwerte, die Sie für die Erfüllung entscheidender Anforderungen, für Überprüfungen im Rahmen der Qualitätssicherung, aber auch für routinemäßige Messungen gut gebrauchen können. Das hochgenaue Fisher Scientific™ Traceable Thermometer speichert Datum und Uhrzeit der aufgetretenen Höchst- und Tiefstwerte und auch der wegen Hoch und Tief ausgelösten Alarme.
  • Lieferbar mit einer oder zwei Sonden
  • Gleichzeitige Überwachung von Ein- und Ausgang
  • Optische und akustische, hoch und niedrig einstellbare Alarme
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
3.05 mm
Zur Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln, Abwässern
10.79 cm
6.25 in.
152.4 cm
0.01°C
141.7 g
Traceable Thermometer
158 °F
-58 °F
-58 bis +158 °F
AA
LED
0,12 in.
9 x 2.75 x 4.25 Zoll (22.86 x 6.98 x 10.79 cm)
4,25 in.
60 Zoll
22.6 cm
15.24 cm
5 oz.
2,75 in.
9 in.
70 °C
-50 °C
-50°bis +70°C
±0,3 °C
6,98 cm