Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Hochpräzises Thermometer
Genaue Anzeige der erforderlichen Messwerte für entscheidende Anforderungen, Qualitätssicherung und Routinemessungen
Marke:  Fisherbrand™ 93676-51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11731445
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Gerät liefert Ihnen die zusätzlichen Messwerte, die Sie für die Erfüllung entscheidender Anforderungen, für Überprüfungen im Rahmen der Qualitätssicherung, aber auch für routinemäßige Messungen gut gebrauchen können. Das hochgenaue Fisher Scientific™ Traceable Thermometer speichert Datum und Uhrzeit der aufgetretenen Höchst- und Tiefstwerte und auch der wegen Hoch und Tief ausgelösten Alarme.
  • Lieferbar mit einer oder zwei Sonden
  • Gleichzeitige Überwachung von Ein- und Ausgang
  • Optische und akustische, hoch und niedrig einstellbare Alarme
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
3.05 mm
Zur Messung der Temperatur in Wasserbädern, Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, Inkubatoren, Pharmazeutika, Erdölprodukten, Nahrungsmitteln, Abwässern
10.79 cm
60 Zoll
22.6 cm
15.24 cm
5 oz.
2,75 in.
9 in.
70 °C
-50 °C
-50°bis +70°C
±0,3 °C
6,98 cm
0,12 in.
9 x 2.75 x 4.25 Zoll (22.86 x 6.98 x 10.79 cm)
4,25 in.
Edelstahlsonde, Rückführbarkeitszertifikat und zwei AA-Batterien
6.25 in.
152.4 cm
0.01°C
141.7 g
Traceable Thermometer
158 °F
-58 °F
-58 bis +158 °F
AA
LED