Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Tragbarer Digitalbarometer
Mit diesem multifunktionalen Handbarometer behalten Sie die Umweltbedingungen und die Zeit stets im Auge.
265.20 CHF
Spezifikation
Accuracy (Barometer) | ±8 mbar (0,2363 Zoll HG) |
---|---|
Resolution (Temperature) | 0,1 °C |
Temperaturbereich (metrisch) | -10 bis +60 °C |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 14 °F bis 140 °F |
Typ | Digitales Hand-Barometer |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11724206
|
Fisherbrand™
90029-62 |
Barometer, Trageband, zwei Knopfzellen, stoßfestes Gehäuse, Batterie |
265.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Behalten Sie Ihre Umgebung und die Zeit mit diesem multifunktionellen Barometer-Handgerät im Auge. Das Fisher Scientific™ Traceable™ digitale Barometer-Handgerät misst Temperatur, Höhenlage und Barometerdruck und zeigt sie digital an.
Certifications
Rückverfolgbar nach Normen des NIST™. Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt.
Spezifikation
±8 mbar (0,2363 Zoll HG) | |
-10 bis +60 °C | |
Digitales Hand-Barometer |
0,1 °C | |
14 °F bis 140 °F |