Learn More
Includes:
- Edelstahlsonde mit Verlängerungskabel
- Mit individueller Seriennummer
- Batterie
Beschreibung
- Das 4-stellige LCD-Display mit einfacher Anzeige ist 0,75 Zoll hoch
- Mindest- und Höchst-Speicherwerte über einen beliebigen Zeitraum
- Der Temperaturbereich umfasst praktisch alle Testanforderungen: -58 ° bis +572 °F und -50 bis +300 °C Die Auflösung beträgt 0,1 ° von -20 ° bis +200 °; 1 ° außerhalb dieses Bereichs
- Die Genauigkeit beträgt ±1 °C zwischen -20 ° und +100 °C.
- Die Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert
- Die Anzeige wechselt zwischen englischen und metrischen Einheiten
Bestellinformation
Abmessungen: (H x B x T) 1.5H x 2.44B x 0.5 in., Sondendurchmesser 0.14 in., Länge der Sonde (mit Griff): 2.75 in., Kabellänge: 10
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
6.2 x 6.1 x 1.3 cm | |
Kann direkt am Gerät angebracht oder als eigenständige Einheit verwendet werden | |
1.3 cm | |
120 in. | |
6.2 cm | |
7 cm | |
0,1 °C | |
Digital Thermometer | |
572 °F | |
-58 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Yes | |
Digital-LCD |
0,14 in. | |
0.75 in.H | |
0,5 in. | |
Edelstahlfühler mit Verlängerungskabel, Batterie | |
2,75 in. | |
304.8 cm | |
Plastic | |
2,43 in. | |
2,43 in. | |
300 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis 300°C | |
±1 °C | |
6,1 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ digitale Thermometer > Digitalthermometer; Snap-In-Modul mit Sonde; Bereich: -50 °C bis +300 °C (-58 °F bis +572 °F)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur