Learn More
Fisherbrand™ Digitales Traceable™ Hygrometer/Thermometer
Zur Wandmontage oder Verwendung mit dem beiliegenden Kunststoffstativ geeignet; untergebracht in einem robusten Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Marke:  Fisherbrand™ 61018-75
Artikelnummer. 11704196
  • 171.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Kunststoffständer; Batterie vom Typ AA
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für die permanente Überwachung in Laboren, Lagerräumen und Anlagenbereichen. Das Fisher Scientific™ Traceable™ digitale Hygrometer/Thermometer zeigt Messwerte für Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf einen Blick auf einer 0,5 in. (1,2 cm) großen LED-Anzeige. Hängen Sie es an die Wand oder verwenden Sie den mitgelieferten Kunststoffständer; ist in einem robusten ABS-Gehäuse untergebracht.
  • Zeigt 25 bis 95 % RH mit einer Genauigkeit von ±2 % im mittleren Bereich und ± 4% an den Bereichenden; die Auflösung beträgt 1 % RH
  • Zeigt Temperaturen von 0 ° bis 50 °C und 32 ° bis 122 °F mit einer Auflösung von 0,1 °
  • Temperaturgenauigkeit: ±1,0 °C von 0 ° bis 40 °C (ansonsten ± 2°C); ± 1,8 °F von 32 ° bis 104 °F (ansonsten± 3,6 °F)
  • Einstellung nicht erforderlich
Bestellinformation
Misst 0,87 L x 3,5 B x 5 in. H (2 x 9 x 13 cm). Nettogewicht: 6 oz. (170 g)
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein ISO™ 17025-Kalibrierlabor, das von A2LA™ akkreditiert ist.
Spezifikation
Spezifikation
Digitales Hygrometer/Thermometer
ISO 17025, A2LA, NIST
Kunststoffständer, Batterie Typ AA
LED
5 in.
ABS-Kunststoff
0,01
0.1 °F
3,5 in.
0 ° bis 50 °C
±2 bis ±4 %
2 cm
±1 °C
2 x 9 x 13 cm
13 cm
9 cm
0,87 in.
32 ° bis 122 °F
25 bis 90 %
Ideal für die permanente Überwachung in Laboren, Lagerräumen und Anlagenbereichen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Digitales Traceable™ Hygrometer/Thermometer > Duales Display