Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digital-Anemometer/Thermometer
Misst die Windgeschwindigkeit im Freien, die Luftgeschwindigkeit/Temperatur in Hauben und leichte Gasbewegungen in Kanälen.
Marke:  Fisherbrand™ 90028-64
Artikelnummer. 11794196
  • 294.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 9-V-Alkalibatterie, NIST Traceable™ Bescheinigung und Anweisungen
Beschreibung
Beschreibung
Misst die Windgeschwindigkeit im Freien, die Luftgeschwindigkeit/Temperatur in Hauben und leichte Gasbewegungen in Kanälen.
  • Zeigt die gemessene Lufttemperatur an; Bereich von 32° bis 140° F und 0° bis 60° C mit einer Auflösung von 0.1° F oder ° C.
  • Entwickelt für den harten Einsatz in Labor, Werk und Feld mit Leichtigkeit und Genauigkeit
  • Das Gerät verfügt über vier voreingestellte Bereiche: 0.4 bis 30 mps mit einer Auflösung von 0.1 mps;1.4 bis 108 km/h mit einer Auflösung von 0.1 km/h;80 bis 5910 fpm mit einer Auflösung von 10 fpm; bis 0.853.3 Knoten mit einer Auflösung von 0.1 Knoten
  • Die Genauigkeit des Anemometers beträgt +/-2 % plus 1 Ziffer, die Temperaturgenauigkeit beträgt +/-1 C.
  • Reibungsarmes, präzises kugelgelagertes Flügelrad dreht sich bei niedrigen und hohen Geschwindigkeiten frei; der Messwert wird sofort aktualisiert
  • Die Anzeige mit dem HOLD-Schalter “friert ein”, um die Messwerte zu erfassen und aufzuzeichnen
  • Das robuste ABS-Gehäuse ist chemikalienbeständig und stoßfest und verfügt über einen praktischen, ausklappbaren Tischständer für eine einfache Überwachung
  • Das extragroße LCD-Display ist 0.75 Zoll (1.9 cm) hoch und kann von 15 Fuß (4.6 m) aus abgelesen werden.
Bestellinformation
Einheit ist 6.25 H x3 L x1.25 Zoll W (15.9x7.6x3.2 cm). Grifflänge, 2.50 Zoll (6 cm); der Durchmesser der Windfahne beträgt 2.75 Zoll (7 cm). Kabellänge: 4 ft. (1.22 m). Gewicht 16 oz. (454 g)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Preisgünstiges digitales Anemometer/Thermometer
ABS-Kunststoff
15.9 x 7.6 cm
1,25 in.
6,25 in.
7.6 cm
0° bis 60°C
454 g
9 V alkaline battery, NIST Traceable™ certificate and instructions
± 2 %
Genauigkeit wird mit einem Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer bestätigt, das durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt wurde. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST™-Normen.
LCD
31.75 mm
15.9 cm
32°F to 140°F
16 oz.
3 in.