Learn More
Fisherbrand™ DATA-LOGGER
Erfasst und speichert bis zu 8000 Messwerte
Marke: Fisherbrand™ 4325
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erfasst und speichert bis zu 8000 Messwerte
- Die Messwerte können in Intervallen von 1 Sekunde bis 99 Stunden gemessen werden
- Gespeicherte Messwerte können auf einen beliebigen IBM-kompatiblen Computer heruntergeladen werden
- Datendateien können von Tabellen, Datenbanken und Statistikprogrammen gelesen werden
Bestellinformation
Mit 36 Zoll (91.4 cm) langem seriellem Kabel mit D9F-Stecker, 3.50 Zoll Diskette und vier AA-Alkalibatterien. Einheit misst 1 Lx3 W x5 Zoll H (2.5x7.6x12.7 cm); Gewicht 7 oz. (198.4 g)
Spezifikation
DAS-4-Datenloggersystem | |
Nicht kalibriert | |
Erfasst und speichert bis zu 8000 Messwerte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ DATA-LOGGER > Speichert 8000 Messwerte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur