Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kompaktes Anemometer/Thermometer
Ein ideales Instrument dank seiner unkomplizierten Verwendung in Abzugshauben oder im Außenbereich. Das Anemometer kann mit einer Hand bedient werden und zeigt gleichzeitig die Luftgeschwindigkeit und Temperatur an. Leistet jahrelang zuverlässige Dienste selbst im rauen Labor- oder Produktionsbetrieb oder im Außenbereich.
Marke:  Fisherbrand™ 93676-40
Artikelnummer. 11704206
  • 211.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 9 V-Alkalibatterie (für 400 Stunden bei üblicher Verwendung), Transportkoffer und Anleitungen
Beschreibung
Beschreibung
Die einfache Anwendung in Abzügen und im Außenbereich macht dies zu einem idealen Gerät Das Anemometer für die einhändige Anwendung zeigt Luftgeschwindigkeit und Temperatur gleichzeitig an. Das Fisher Scientific™ Traceable™ Kompakt-Anemometer/Thermometer verfügt über fünf verschiedene Bereiche; die Messwerte werden unmittelbar aktualisiert. Das Gerät ist für jahrelangen zuverlässigen Dienst konstruiert, selbst in schweren Labor-, strengen Anlagen- oder Außenbedingungen.
  • Extra große LCD-Ziffern sind 0,50 in. hoch und können aus einer Entfernung von 10 ft. gelesen werden
  • Die Speicher-Taste ermöglicht es dem Gerät, die höchsten und niedrigsten erreichten Messwerte abzurufen
  • Die HOLD-Taste fixiert die Anzeige beim aktuellen Messwert; ideal, um eine Messung an schwierigen Orten zu erfassen
  • Die AVERAGE-Taste ermöglicht es, von 2 bis 8 Messwerten automatisch den Durchschnitt zu bilden
  • Robustes Gehäuse aus chemikalienbeständigem und stoßfestem ABS-Kunststoff
Spezifikationen
  • Genauigkeit des Anemometers: ±3 % der Vollskala
  • Genauigkeit des Thermometers: ±1 °C
  • Temperaturbereich: -10,0 bis 50,0 °C (14,0 bis 122 °F)
  • Auflösung der Temperatur: 0,1 ° (für C und F)
  • Anzeige: 4-stellig, 2-zeilig
  • Größe: 7,25 H × 3 L × 1,75 in. B (Durchmesser des Flügelrads 2,75 in.); Gewicht: 7,37 oz. (208,9 g)
Certifications
Zur Bestätigung der Genauigkeit wird ein Traceable® Zertifikat mit individueller Seriennummer mitgeliefert, das die Rückführbarkeit nach Normen des NIST (National Institute of Standards and Technology) bestätigt.
Spezifikation
Spezifikation
Anemometer/Thermometer
ABS-Kunststoff
Zur Bestätigung der Genauigkeit wird ein Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer mitgeliefert, das die Rückführbarkeit nach NIST™-Normen belegt.
7,25 in.
50°F to 122°F
7,37 oz.
3 in.
± 1 %
Air
1,75 in.
7.6 cm
10° bis 50°C
208.9 g
9 V Alkaline Battery (400 hours of typical use), Carrying Case, and Instructions
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Kompaktes Anemometer/Thermometer > Anemometer/Thermometer