Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ BATTERY TESTER
Prüft Alkali-, Kohlenstoff-, Silberoxid-, Quecksilber-, Nickel-Cadmium- und andere Batterien
Marke:  Fisherbrand™ 3410
Artikelnummer. 11764276
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes:
Messleitung und Anweisungen.
Beschreibung
Beschreibung
Prüft Alkali-, Kohlenstoff-, Silberoxid-, Quecksilber-, Nickel-Cadmium- und andere Batterien
Prüft Spannungen von 1.35 bis 12 V in 13 Bereichen für Alkali-, Kohlenstoff-, Silberoxid-, Quecksilber-, Lithium-, Nickel-Cadmium- und andere Batterietypen.
  • Das selbstbetriebene Gerät testet eine Batterie in weniger als einer Sekunde mit einer Genauigkeit von ±5 %
  • Im Gegensatz zu einem Spannungsmessgerät liefert es echte ohmsche Lastmesswerte, die der realen Verwendung entsprechen und so eine Batterie unter tatsächlichen Betriebsbedingungen testen
  • Vergoldete Leiterplatten und versilberte Schalter gewährleisten Genauigkeit und lange Lebensdauer
Bestellinformation
Maße der Einheit 2 x 1 x 3 Zoll (L x B x H) (8.9 6.4 2.5 cm) Gewicht von nur 3 oz. (85 g)
Certifications
Mit Rückführbarkeitszertifikat mit individueller Seriennummer, das die Rückführbarkeit nach NIST™-Normen belegt.
Spezifikation
Spezifikation
Rückführbarer Batterietester
3.5 Zoll
1.35 bis 12 V
NIST
1 Zoll
Messleitung und Anweisungen
0.08 kg
6.35 cm
Für Alkali-, Kohlenstoff-, Silberoxid-, Quecksilber-, Lithium-, Nickel-Cadmium- und andere Batterien
8.9 cm
±5 %
Liefert echte ohmsche Lastmesswerte, die der realen Verwendung entsprechen. Dadurch wird eine Batterie unter den tatsächlichen Betriebsbedingungen getestet, Spannungen von 1.35 bis 12 V in 13 Bereichen werden geprüft
2.54 cm
0.17 lb
2.5 Zoll
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ BATTERY TESTER > 3.5 x 2.5 x 1 Zoll (L x B x H)