Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Alchemist™ Wanduhr
Mit Symbolen für Feuer, Erde und Brandy, die in Manuskripten und Notizbüchern mittelalterlicher Wissenschaftler gefunden wurden
Marke:  Fisherbrand™ 90024-14
Artikelnummer. 11775833
  • 24.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Schraube für die Wandbefestigung und Batterie Typ AA
Beschreibung
Beschreibung
Die Wanduhr von Fisher Scientific™ Traceable™ Alchemist™ verleiht Ihrer Umgebung das gewisse Etwas. Mit Symbolen für Feuer, Erde und Brandy, die in Manuskripten und Notizbüchern mittelalterlicher Wissenschaftler gefunden wurden
  • Wanduhr mit Sekundenzeiger, die die Tageszeit mit einer Genauigkeit von 0.01 % anzeigt
  • Jede Uhr ist mit einer Seriennummer versehen und einzeln mit auf NIST rückführbaren Geräten kalibriert worden
Bestellinformation
10 in (25 cm) Durchmesser
Compliance
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein nach ISO 17025 zertifiziertes und A2LA™-akkreditiertes Kalibrierlabor erstellt. Diese belegt die Rückverfolgbarkeit nach den Normen des NIST.
Spezifikation
Spezifikation
Analoge Uhr
Analog
12 in.
1 oz.
Schraube für die Wandbefestigung und Batterie Typ AA
Je 1
0.01 %
AA
30.5 cm
0,028 kg
Mit Symbolen für Feuer, Erde und Brandy, die in Manuskripten und Notizbüchern mittelalterlicher Wissenschaftler gefunden wurden
ISO 17025, A2LA, NIST
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Alchemist™ Wanduhr > Traceable Alchemist Wanduhr