Learn More
Fisherbrand™ Ständer für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren
Ständer und Konverterhalter für 50/120 Ultraschall-Homogenisatoren. Dieses Zubehörteil hält die Baugruppe aus Konverter und Sonde während der Beschallung.
Marke:  Fisherbrand™ FB460
Artikelnummer. 12347338
  • 187.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieser Fisher Scientific™ Ständer ist für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren Modell 50 und Modell 120 vorgesehen.
  • Laborständer mit Konverterklammer
  • Für die Verwendung mit 50/120 Ultraschall-Homogenisatoren
Spezifikation
Spezifikation
Ständer
61 cm
Stützstab mit 0.5 Zoll Durchmesser und Konverterklammer
24 in.
Ultraschall-Homogenisator Modell 50 und 120
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ständer für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren > Ständer mit Klammer