Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren
Requires : Kat.-Nr.: FB4220
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 500 und 700 vorgesehen.
- Sonden für505/705 Ultraschall-Homogenisator
Spezifikation
Maximal 60 μm | |
50 bis 500 ml | |
0,75 Zoll | |
19 mm | |
Modell 505/705 Ultraschall-Homogenisator | |
Fest |
Sonde | |
0.75 Zoll | |
1,9 cm | |
Ideal für Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung | |
Sonde |
Fisherbrand sonic dismembrators
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Fisherbrand sonic dismembrators
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren > Feste 0,75 in.-Sonde; Verarbeitungsvolumen: 25 bis 500mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur