Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren
Requires : Kat.-Nr.: FB4220
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 500 und 700 vorgesehen.
- Sonden für505/705 Ultraschall-Homogenisator
Spezifikation
Maximal 30 μm | |
100 ml bis 1 l | |
1 Zoll | |
25 mm | |
Modell 505/705 Ultraschall-Homogenisator | |
Austauschbare Spitze |
Sonde | |
1 in. | |
2,54 cm | |
Ideal für Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung | |
Austauschspitze |
Fisherbrand sonic dismembrators
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Fisherbrand sonic dismembrators
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren > 1 in.-Sonde mit austauschbarer Spitze; Verarbeitung: 50 bis 1.000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur