Learn More
Electrothermal™ Mehrfachmäntel für Extraktionen: 6 Heizstellen, Heizen und Rühren
Der einzigartige Luftstrom des belüfteten Gehäuses sorgt dafür, dass sich das Gerät stets kühl anfühlt cool-to-touch
Marke: Electrothermal™ 03076-40
Includes: Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll (12.7 mm) Stützstangen, 6 ft. (1.8 m) langes Netzkabel.
Beschreibung
- Die einzeln integrierten elektronischen Halbleitersteuerungen ermöglichen eine einfache Regelung jedes Heizelements, während die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert wird
- Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 mm (0.5 Zoll) sind im Lieferumfang enthalten
- Die obere Abdeckung besteht aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet und beständig gegen die meisten chemischen Lösungen
- Das spiralförmige Heizelement ist in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten. Gleichzeitig wird die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert
- Einzelne Heizelemente sind austauschbar
- Die Abschirmung (geerdet) umschließt die Heizelemente für zusätzliche Sicherheit
- Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizelemente und Rührer, falls vorhanden, mit Strom versorgt werden
- Rührgeschwindigkeiten von 50 bis 1000 U/min
- Eine Rührsteuerung steuert alle Positionen
- Das Rührmodul ermöglicht das gleichzeitige Rühren und Erhitzen der Lösung
Certifications
CE
Serviceleistungen
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
250 ml | |
3,5 in. | |
230 V, 50/60 Hz, 980 W (UK- und EU-Stecker) | |
980 W | |
Umgebungstemperatur bis 450 °C |
10,25 in. | |
230 V | |
ELEEMEA60250/CE | |
Heizmantel mit Rührfunktion | |
4.3 A |
ELE002 HEATING MANTLE EM
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ Mehrfachmäntel für Extraktionen: 6 Heizstellen, Heizen und Rühren > Modell: ELEEMEA60250/CE; Flaschkapazität: 250 ml (8.4 oz); 230 V 50/60 Hz, 980 W (UK- und EU-Stecker)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur