Learn More
Fisherbrand™ Model 120 Sonic Dismembrator
Zur Verarbeitung von 0.2 bis 50 ml
4665.00 CHF
Spezifikation
Wirkleistung | 120 W |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 6 in. |
Höhe (metrisch) | 15,24 cm |
Länge (angloamerikanisch) | 13,5 in. |
Länge (metrisch) | 34,29 cm |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12337338
|
Fisherbrand™
FB120EUK-220 |
220/230 V, 50/60 Hz | Generator, Konverter, 0.12 Zoll Durchmesser, Sonde, Stromkabel, Steckschlüsselsatz |
4665.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieser Ultraschall-Dismembrator dient zur effektiven Analyse und Probenvorbereitung kleiner Probengrößen. Der Fisher Scientific™ Model 120 Ultraschall-Homogenisator kann manuell und programmiert betrieben werden, sodass gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse möglich sind. Zur Verarbeitung von 0.2 bis 50 ml.
- Programmierbar von 1 Sekunde bis 10 Stunden
- Überlastungsschutz
- Pulsmodus (1 Sekunde bis 59 Sekunden)
Das erhältliche Zubehör umfasst:
Sonden für einzelne Proben
Horn mit acht Spitzen für höheren Probendurchsatz
Becherhorn für indirekte Schallbehandlung
Leichter Konverter, damit das Gerät in der Hand gehalten werden kann
Bestellinformation
Stativ nicht im Lieferumfang enthalten.
Warranty
Zwei Jahre
Spezifikation
120 W | |
15,24 cm | |
34,29 cm | |
20,32 cm |
6 in. | |
13,5 in. | |
8 in. | |
1 s bis 10 h |