Learn More
Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer
Nimmt Röhrchen und Gefäße aller Größen auf. Der Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer ist ein sehr kompakter Vortexmischer mit horizontal zirkulärer, orbitaler Mischbewegung.
Marke:  Fisherbrand™ BV202-E-FIS
120.04 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15212985
  • 403.52 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nimmt Röhrchen und Gefäße aller Größen auf. Der Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer ist ein sehr kompakter Vortexmischer mit horizontal zirkulärer, orbitaler Mischbewegung.
  • Extrem kompakter Vortexmischer mit einer horizontal kreisförmigen, orbitalen Mischbewegung
  • Nimmt Röhrchen und Gefäße aller Größen auf
Bestellinformation
Hinweis: Dieses Produkt braucht eine nicht standardmäßige Spannung und ist speziell für EU/UK-Steckdosen vorgesehen und funktioniert nicht mit US-Steckdosen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt bestellen. Weitere Angaben erhalten Sie bei unserem Kundendienst: 1-800-766-7000.
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
4,5 mm
230 V, 50/60 Hz
0,6 A
Mini-Vortexmischer
Gummitabular
2,5 in.
3,8 in.
3,8 in.
1 lb.
Fisherbrand Mini-E
Touch
2.800 U/min
230 V
50 ml
50/60 Hz
3,8 x 3,8 x 2,5 in. (9,65 x 9,65 x 6,35 cm)
6,35 cm
9,65 cm
9,65 cm
0,5 kg
DC
2 Jahre
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini-Vortexmischer > 230 V