Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Mini-IR-Thermometer
Das Infrarot-Thermometer im Taschenformat erfasst die Temperaturmesswerte von allen Oberflächen — Flüssigkeiten, Feststoffe und halbfeste Stoffe — in weniger als einer Sekunde
Marke:  Fisherbrand™ 93677-56
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11789775
  • 49.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Beschreibung
Beschreibung
Das Infrarot-Thermometer im Taschenformat erfasst die Temperaturmesswerte von allen Oberflächen—Flüssigkeiten, Feststoffen und halbfesten Stoffen— in weniger als einer Sekunde. Das Fisher Scientific™ Mini IR Traceable™ Thermometer bietet nichtinvasive, berührungslose Temperaturmessungen.
Einfache Bedienung—, einschalten, auf die Probe zeigen und die Messung durchführen.
  • Leicht ablesbar, 0.5 Zoll (1.3 cm) großes digitales Display mit hoher Auflösung
  • Ausgeklügelte, durchbrechende Mikroelektronik vom Typ NASA
  • Soft-Touch-Tasten, ausklappbarer Ständer, Schlüsselanhänger
  • Umschaltbares ° C/° F, Haltefunktion, nur minimale/maximale Messwerte, Dauerbetrieb im Modus
  • Alarm bei niedrigem Akkustand und Akku mit 40 einer ununterbrochenen Betriebsdauer von Stunden
  • Auflösung: 0.1°
  • Genauigkeit: 1° C zwischen 15.0° bis 40.0 ° C und 1.5° C außerhalb dieses Bereichs
  • Das Sichtfeld ist 1:1; der Emissionsgrad ist fest auf 0.95 eingestellt
Bestellinformation
Abmessungen: 2.5 x 1.5 x 0.5 in. (6.4 x 3.8 x 1.3 cm); Gewicht: 28.34 g (1 oz.)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
Thermometer, Batterie
64 mm
0,1 °
0.028 kg
230 °F
−7 °F
-7 ° bis +230 °F
Yes
±1 zwischen 15 und 40 °C und ±1,5 außerhalb dieses Bereichs
37 mm
Lebensmittelzubereitung, Biowissenschaften, Anwendung im Feld, Reinräume und schnelle Inspektionen
2,5 in.
64 mm
1 oz.
Mini IR Traceable Thermometer
110 °C
−22 °C
-22 °C bis +110 °C
3V Lithium
Digital
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Mini-IR-Thermometer > Mini IR Traceable Thermometer