Learn More
Electrothermal™ Ungeregelter Mantel mit Metallgehäuse
Das Basismodell des Thermo Scientific ungeregelten Metallmantels erzeugt eine Temperatur von 450 °C.
Marke:  Electrothermal™ 36003-18
Artikelnummer. 11512714
  • 615.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Das Basismodell (CMU) ist in zwölf verschiedenen Größen zwischen 50 m und 22 l (22,000 ml) lieferbar. Das Heizelement des Basismodell des Thermo Scientific Ungeregelten Metallmantels erzeugt eine Temperatur von 450 °C (842 °F)
  • Alle Manteltypen: Die flexiblen, gewickelten Heizelemente dämpfen Stöße und minimieren so das Risiko, dass Kolben zerbrechen
  • Das Heizelement ist an einer steifen, wärmedämmenden Kassette angebracht, um maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu ermöglichen
  • Die Heizelemente und die Isolierung bilden zusammen eine einfach austauschbare Kassette
  • Der einzigartige Luftstrom durch Belüftungsschlitze unterhalb und um den Rand und die Heizkassette bewirkt, dass die Außenfläche “bei Berührung kühl” ist
  • Die Edelstahlabschirmung, die das Heizelement bedeckt, ist für zusätzlichen Schutz direkt über das Kabel geerdet
  • Die Mäntel verfügen über eine zweifache Sicherung für zusätzlichen Schutz
  • Die rutschfesten Füße und Stützklemmen verbessern die Stabilität
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
CE
1000 ml
230 V
8,5 in.
Heizmantel
3,3 A
1000 ml (33.8 oz.)
6,69 in.
380 w
21.8 cm
Umgebungstemperatur bis 450 °C
33.8 oz.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ Ungeregelter Mantel mit Metallgehäuse > 230 V 1000 ml