Learn More
Electrothermal™ Ungeregelter Mantel mit Metallgehäuse
Das Basismodell des Thermo Scientific ungeregelten Metallmantels erzeugt eine Temperatur von 450 °C.
Marke:  Electrothermal™ 36003-22
Artikelnummer. 11522714
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Basismodell (CMU) ist in zwölf verschiedenen Größen zwischen 50 m und 22 l (22,000 ml) lieferbar. Das Heizelement des Basismodell des Thermo Scientific Ungeregelten Metallmantels erzeugt eine Temperatur von 450 °C (842 °F)
  • Alle Manteltypen: Die flexiblen, gewickelten Heizelemente dämpfen Stöße und minimieren so das Risiko, dass Kolben zerbrechen
  • Das Heizelement ist an einer steifen, wärmedämmenden Kassette angebracht, um maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu ermöglichen
  • Die Heizelemente und die Isolierung bilden zusammen eine einfach austauschbare Kassette
  • Der einzigartige Luftstrom durch Belüftungsschlitze unterhalb und um den Rand und die Heizkassette bewirkt, dass die Außenfläche “bei Berührung kühl” ist
  • Die Edelstahlabschirmung, die das Heizelement bedeckt, ist für zusätzlichen Schutz direkt über das Kabel geerdet
  • Die Mäntel verfügen über eine zweifache Sicherung für zusätzlichen Schutz
  • Die rutschfesten Füße und Stützklemmen verbessern die Stabilität
Serviceleistungen
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
CE
2000 ml
Ein 2.000 ml-Kolben
22 cm
500 w
31.7 cm
Raumtemperatur bis 450 °C
67.6 oz.
2000 ml (67.6 oz.)
16,8 cm
8,66 in.
230 V
1.9 in.
Heizmantel
2,2 A
Heizlösungen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ Ungeregelter Mantel mit Metallgehäuse > 230 V 2000 ml