Learn More
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit langem Schaft, Bereich: -50 °C bis +150 °C
Langlebig und sicher, ohne Quecksilber oder Alkohol. Fisher Scientific Digitalthermometer mit langem Schaft sind robuste und vielseitige digitale Thermometer für Bodenmessungen oder zum Rühren und Messen der Temperatur von Lösungen. Auch für Inkubatoren geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 90011-07
36.12 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Genauigkeit: ±1 °C
- Großes, helles 6 mm-Display (0.2 in.)
- Misst Schmelz-/Gefrierpunkttemperaturen, Schmelzwärme, Temperaturen heißer als 110 °C (230 °F)
- Edelstahlsonde ist beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel
- Dualer Temperaturbereich: -50 bis +150 °C (-58 bis +302 °F)
- Stiellänge: 20.3 cm (8 in.), Durchmesser: 3 mm
- Gesamtlänge: 28 cm (11 in.)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Lebensmittel, Gase, Proben, Reagenzien, Wasserbäder und halbfeste Stoffe | |
8 in. | |
20 cm | |
0,1 °C | |
11 in. | |
150 °C | |
-50 °C | |
Yes | |
Digital-LCD |
0,14 in. | |
Edelstahlfühler mit Rückführbarkeitszertifikat, Schutzhülle, Batterie | |
28 cm | |
ABS-Kunststoff | |
Digital Thermometer | |
302°F | |
-58°F | |
-50° bis +150°C | |
±1 °C | |
8 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13