Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 10,25 x 10,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: UK/EU/CN
Marke:  Fisherbrand™ SP88850205
314.39 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15353538
  • 662.30 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
Rührer mit Heizplatte
230 V, 50/60 Hz
10,25 x 10,25 in.
Umgebungstemperatur bis 400 °C
50/60 Hz
28,7 cm
Heizplattenrührer
UK/EU/CN
50 bis 1.500 U/min
10,25 x 10,25 in.
230 V
Rührstab
11,3 in.
10,2 cm
4 in.
41,1 cm
16,2 in.
Quadratisch
6 l
3 Jahre
RoHS, cCSAus (100- bis 120-V-Modell), CE (230-V-Modell)
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Isotemp stirrer hotplates
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
      Aktionscode: 24140
      Gültig bis zum2025-08-24
    • Mehrere Hersteller
      Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
      Aktionscode: 24157
      Gültig bis zum2025-08-31
      Top-Angebot
      *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
      Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
      Aktionscode: 24075
      Gültig bis zum2025-07-31
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik > 10,25 x 10,25 in., Keramik, 400 °C, 230 V, 50/60 Hz, EU-Stecker