Learn More
Fisherbrand™ Zubehörblöcke für Isotemp™ Shake Touch Schüttler
Austauschbare Blöcke für eine Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten zur Verwendung mit Fisherbrand™ ISOTEMP™ Shake Touch Schüttlern.
645.00 CHF - 1130.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Wellanzahl | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15569044
|
Fisherbrand™
|
24-Well Röhrchenblock für 1.5 ml-Röhrchen | 24 |
645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15559044
|
Fisherbrand™
|
Röhrchenblock für 0,5 ml-Röhrchen | 30 |
645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15539044
|
Fisherbrand™
|
Thermoblock für Mikrotiterplatten mit Deckel | 1 |
1130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15589034
|
Fisherbrand™
|
Konischer Röhrchenblock für 15 ml-Röhrchen | 9 |
660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15509044
|
Fisherbrand™
|
Konischer Röhrchenblock für 50-ml-Röhrchen | 4 |
655.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15579044
|
Fisherbrand™
|
Röhrchenblock für 2 ml | 24 |
645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15569034
|
Fisherbrand™
|
384-Mikrotiterplatten-Block mit Deckel | 384 |
855.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15549044
|
Fisherbrand™
|
0.2 ml PCR-Plattenblock mit Deckel | 96 |
835.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15579034
|
Fisherbrand™
|
5 ml Eppendorf Tubes | 9 |
645.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15599034
|
Fisherbrand™
|
Kryoröhrchenblock für 2 ml-Röhrchen | 24 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15589044
|
Fisherbrand™
|
Röhrchenblock für 5 bis 7 ml-Röhrchen | 24 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Austauschbare Blöcke für eine Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten zur Verwendung mit Fisherbrand™ ISOTEMP™ Shake Touch Schüttlern.
Angebotene Zubehörteile:
- Well-Platten-Blöcke mit Deckel
- PCR-Plattenblöcke mit Deckel
- Röhrchenblöcke
- Blöcke mit konischen Röhrchen
- Thermoblöcke für Mikrotiterplatten
Spezifikation
Shake Touch Schüttler |