Learn More
Fisherbrand™ Zubehörblöcke für Isotemp™ Shake Touch Schüttler
Austauschbare Blöcke für eine Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten zur Verwendung mit Fisherbrand™ ISOTEMP™ Shake Touch Schüttlern.
Marke: Fisherbrand™ 80863647
Beschreibung
Austauschbare Blöcke für eine Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten zur Verwendung mit Fisherbrand™ ISOTEMP™ Shake Touch Schüttlern.
Angebotene Zubehörteile:
- Well-Platten-Blöcke mit Deckel
- PCR-Plattenblöcke mit Deckel
- Röhrchenblöcke
- Blöcke mit konischen Röhrchen
- Thermoblöcke für Mikrotiterplatten
Spezifikation
2 ml | |
3,40 cm | |
1,26 cm | |
Heizung/Schütteln | |
24 |
1.34 Zoll | |
0,496 in. | |
Kryoröhrchenblock für 2 ml-Röhrchen | |
Shake Touch Schüttler |