Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder: 5.4 – 6.5 l, 230 V/50 Hz
Für Labor- und Industrieanwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 211331100
3455.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- Externe Umlaufrohre mit 8 und 12 mm-Anschlüssen
- Versorgungs- und Rücklaufklammern
- Abdeckungen für den Arbeitsbereich
Beschreibung
Aufgrund der flachen Bauweise ist das Bad leicht zugänglich, wenn die Labortischhöhe problematisch ist. Nahtlose Edelstahltanks garantieren Haltbarkeit und einfaches Reinigen. Das robuste Kühlsystem sorgt dafür, dass Proben und Anwendungen schnell gekühlt werden können. Die fein abgestimmte Kühlfunktion sorgt jederzeit für eine hervorragende Temperaturstabilität.
- Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
Umwelttipp: Für weniger anspruchsvolle Anwendungen kann der Energieverbrauch durch Nutzung des Energiesparmodus gesenkt werden
Spezifikation
250 W | |
-20°C bis +100°C | |
21 l/Min.; 750 mbar | |
±0.025 °C | |
50 Hz |
Kraft und Absaugung | |
Hohe Form | |
Isotemp 6200 R20 | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31