Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Wärme-Einhänge-Umwälzthermostate: Modell 5150C
Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.
1440.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, Sicherheitsklasse II |
---|---|
Pumpentyp | Kraft |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur 10 °C bis 150 °C |
Typ | Isotemp™ Einhängethermostat |
Max. Druck | 310 mbar |
Includes: Rohranschlussstücke mit externer Umwälzung
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11386671
|
Fisherbrand™
211280100 |
230 V | 50 Hz | Isotemp™ Einhängethermostat |
1440.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Präzision, Eigenschaften und Leistung ermöglichen die Optimierung von Konfigurationen für verschiedene Anwendungsanforderungen.
Jedes Gerät verfügt über:
- Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
- Regelbare PID-Steuerung
- Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
- Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch
- Übertemperatur-/Tiefstandsabschaltung mit akustischem und optischem Alarm
- Hochwertiger Industriemotor für exzellente Pumpleistung und lange Lebensdauer
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 200 °C
5150 Regler
für optimales Leistungsverhalten
- Umgebungstemperatur bis 150 °C
- Heizung mit 1 KW Leistung
- Leistungsstarke Druckpumpe
- Fünf programmierbare Sollwerte: +20, +37, +50, +70 und +100 °C
- Temperaturanzeige in °C, °F oder °K mit einer Auflösung von 0.1 oder 0.01
- Erhältlich mit Klammer oder Brücke
- Kompatible Flüssigkeiten: DI-Wasser bis zu 3 mOhm; 50/50 EG/Wasser; 50/50 PG/Wasser; Sil 100; Sil 180 und Sil 300
Zertifizierungen
UL/CSA (Konformität ausstehend), CE-zertifiziert, RoHS/WEEE
Compliance
Sicherheitsklasse III, FL-DIN 12876
Garantie
Zwei Jahre
Spezifikation
CE, Sicherheitsklasse II | |
Umgebungstemperatur 10 °C bis 150 °C | |
310 mbar | |
17 | |
32 cm |
Kraft | |
Isotemp™ Einhängethermostat | |
5150C | |
12,6 in. |