Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heiz-Umwälzthermostat: Modell 5150 H7
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
2055.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 4 bis 7 l |
---|---|
Flussrate | 17 |
Pumpentyp | Kraft |
Temperaturbereich | 10°C bis 150°C |
Typ | Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat |
Includes: Enthält Armaturen zur externen Umwälzung
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11356671
|
Fisherbrand™
211211100 |
230 V | 50 Hz | Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat |
2055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert
- Hochwertige Edelstahlbäder
- Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
Spezifikation
4 bis 7 l | |
Kraft | |
Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat | |
310 mbar |
17 | |
10°C bis 150°C | |
Externe Zirkulationsarmatur | |
5150 H7 |