Learn More
Fisherbrand™ Beleuchtete Taschenmikroskope
Ein einzelner Mechanismus erzeugt einen glatten und festen Fokus
38.78 CHF - 45.61 CHF
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 2.2 cm |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 0.87 in. |
Breite (angloamerikanisch) | 1.5 in. |
Breite (metrisch) | 3.8 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Qualitätskontrolle, Anwendung im Feld, Elektronik, Metallanalyse, klinische Analyse und Pflanzenstudien |
Includes: Zwei AA-Batterien
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11724396
|
Fisherbrand™
3355 |
60 x bis 100 x | Aufsteckbarer Mikroskopobjektträgerhalter, AA-Batterie | N/A | ||||||
11734396
|
Fisherbrand™
3356 |
30 x | AA-Batterien, Tragekoffer aus Vinyl | N/A | ||||||
Beschreibung
Fisher Scientific™ beleuchtete Taschenmikroskope sind ideal für die Qualitätskontrolle, im Einsatz vor Ort, für die Elektronik, Metallanalyse, für die klinische Analyse und für den Einsatz für Pflanzenstudien. Ein einzelner Mechanismus erzeugt einen glatten und grundfesten Fokus.
- Betrachten Sie mit hoher Vergrößerung in hellem Licht und in Echtfarben mit hohem Kontrast und mit einem scharf definierten Fokus
- Das Gehäuse besteht aus chemikalienbeständigem und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Abmessungen: 5.5 L x 1.5 B x 0.87 H Zoll (140 x 38 x 22 mm)
- Gewicht 3 oz. (85 g)
Spezifikation
2.2 cm | |
1.5 in. | |
Qualitätskontrolle, Anwendung im Feld, Elektronik, Metallanalyse, klinische Analyse und Pflanzenstudien | |
14 cm | |
3 oz. | |
14 x 3.8 x 2.2 cm (5.5 x 1.5 x 0.87 in.) |
0.87 in. | |
3.8 cm | |
5.5 in. | |
Eine Alkalibatterie Typ AA | |
85 g |