Learn More
Fisherbrand™ ENVIROMETER
Ist Lichtmessgerät, Anemometer, Feuchtigkeitsmessgerät und Thermometer — in einem Gerät
Brand:  Fisherbrand™ 93676-43
Product Code. 11784196
  • 184.00 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 20-08-2025
Add to basket
Includes: Externe Thermometersonde Typ K mit Perlenverzahnung und 4 ft.-Kabel (122 cm), Handgelenkband und 9 V-Batterie.
Description
Description
Das Multifunktionsmessgerät Fisher Scientific™ Enviro-Meter™ funktioniert als Lichtmessgerät, Anemometer, Feuchtigkeitsmessgerät und Thermometer.
  • Das leichte und kompakte Gehäuse ermöglicht die einhändige Bedienung
  • Das helle LCD-Display sorgt für gute Lesbarkeit
  • HOLD-Taste erfasst Messwerte für die Aufzeichnung von Ergebnissen
  • MAX./MIN-Taste zeigt den höchsten und niedrigsten Messwert über einen beliebigen Zeitraum an
Spezifikationen
  • RH-Bereich: 10.0 bis 95.0 % RH
  • RH-Auflösung: 0.1 % RH
  • RH-Genauigkeit: ±4 % RH unter 70 %, ±(4 % des Messwerts +1.2 % RH) über 70 %
  • Sondentemperaturbereich: -100 ° bis 1300 °C (-148° bis 2372 °F)
  • Temperaturauflösung der Sonde: 0.1°(° C und ° F)
  • Temperaturgenauigkeit der Sonde: ±(1 % des Messwerts + 1 °C)
  • Anzahl der Sonden: 1 interne Umgebungssonde
  • Umgebungstemperaturbereich: 0° bis 50 °C (32° bis 122 °F)
  • Umgebungstemp.-Auflösung: 0.1 °
  • Genauigkeit der Umgebungstemp.: ±(1 % des Messwerts + 1 °C)
  • Luftgeschwindigkeitsbereich: 0.40 bis 30 m/s, 1.4 bis 108 km/h, 80 bis 5910 ft./min, 0.9 bis 67 Meilen pro Stunde, 0.8 bis 58.3 Knoten (Seemeilen pro Stunde)
  • Auflösung der Luftgeschwindigkeit: 0.1 m/s, 0.1 km/h, 1 ft/min, 0.1 m/h, 0.1 Knoten
  • Genauigkeit der Luftgeschwindigkeit: ±3 oder 4 % des Endwertes
Order Info
Abmessungen: 7 x 2.5 x 1.25 Zoll (17.8 x 6.4 x 3.2 cm) Nettogewicht: 6 oz. (170 g).
Specifications
Specifications
Enviro-Meter
Externe perlenförmige Typ-K-Sonde mit 4-Fuß-Kabel (122 cm), Handgelenkband und 9V-Batterie.
0 bis 20,000 Lux, 1,800 bis 20,000 Lux
170 g
±5 % des Messwerts und ±8 Ziffern
0 204.0 Fc, 170 bis 2,000 Fc
1 Lux
LCD
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ ENVIROMETER > Traceable Enviro-Messgerät